Learn More
Platino, 5 % en polvo de carbón activado, Tipo B105022-5, estándar, reducido, nominalmente 50 % de agua mojada, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Nombre de nota | 5% on activated carbon powder, Type B105022-5, Standard, Reduced, Nominally 50% water wet |
Color | Gris a negro |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Forma física | Polvo, 900-1100 m |