Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 30 wt% Rhodium wire, 0.33mm (0.013 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 045571.BW
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453995
  • 128.00€ / 50 cm
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Pt:Rh; 70:30 wt%
≈0.75g/50cm
0.33mm (0.013 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 30 wt% Rhodium wire
50cm
MFCD00198186
Wire
Videos
SDS Documentos