Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 3% on carbon paste, B103032-3
Marca:  Alfa Aesar™ H36301.06
Detalles adicionales : CAS : 7440-06-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497637
  • 30.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
platinum
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Especificaciones
Platinum
7440-06-4
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
platinum
23939
Powder
Black
3% on carbon paste, B103032-3
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Odorless
5g
Videos
SDS Documentos