Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 13 wt% Rhodium wire, 0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 042902.G2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310158
  • 154.00€ / 2 metros
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Pt:Rh; 87:13 wt%
≈0.045g/50cm
0.076mm (0.003 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 13 wt% Rhodium wire
2m
MFCD00198186
Wire