Learn More
Alfa Aesar™ Platinum 10 wt% Rhodium wire, 0.203mm (0.008 in.) dia., ISA Type S Standard Grade Thermocouple
Marca:  Alfa Aesar™ 042894.G1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310148
  • 206.00€ / 1 metro
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Pt:Rh; 90:10 wt%
≈0.65g/m
0.203mm (0.008 in.) dia., ISA Type S Standard Grade Thermocouple
Odorless
Platinum 10 wt% Rhodium wire
1m
MFCD00198186
Wire