Learn More
Alfa Aesar™ Platinum, 1% on activated carbon powder, standard, unreduced, nominally 50% water wet
Schiff's base and nitrohydrogenation, hydrosilation
Marca:  Alfa Aesar™ 038313.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314437
  • 38.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-6-6
MFCD00011179
Especificación
Platinum
5g
7440-6-6
900 to 1100m2/g
1% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet
MFCD00011179