Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitador orbital PSU-10i
Código de producto. 13476458
Click to view available options
Admite:
Hasta 88 tubos de hasta 30 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Produktkode 13476458
missing translation for 'mfr': Grant Instruments™ P1688
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Asegura los tubos a un agitador orbital durante las aplicaciones de agitación. La plataforma para agitador orbital de la PSU-10i de Grant Instruments™ sostiene 88 tubos de hasta 30 mm de diámetro.
  • Admite 88 tubos de hasta 30 mm de diám.
  • Para su usar con la plataforma para agitador orbital PSU-10i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Admite Hasta 88 tubos de hasta 30 mm de diámetro
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.