Learn More
Eppendorf™ Plate Carriers for Buckets
Carriers designed for MTP, DWP, PCR plates. Available for high-capacity buckets and plate/tube buckets
329.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15748379
|
Eppendorf™
5920705008 |
Soporte de placas para cestillo para placas/tubos | 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP) |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15684614
|
Eppendorf™
5920729004 |
Soporte de placas para cestillo de alta capacidad | 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP) |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Number of tubes per adapter/per rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) or 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
- Set of 2 pcs.
Especificaciones
para placas MTP, DWP, PCR |