Learn More
Copan Italia™ Hisopos de plástico
Utilice el medio de gel de agar Cary-Blair con hisopos de transporte de Chlamydia de plástico individuales Copan Italia™. Estos hisopos líquidos se han fabricado con fibras naturales con un asa de plástico de color rojo.
Marca:  Copan Italia™ 132C.USE
Detalles adicionales : Peso : 0.67700kg
Código de producto. 11870260
  • 97.80€ / paquete de 50
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Cary-Blair Agar Gel Medium
  • Red Handle
  • Natural Fibers
  • Chlamydia
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
Paquete de 50
Paquete de 10
Natural fibers
Gel agar Cary-Blair
Hisopo
Regular
Plástico