Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de nailon, 1 m x 1 m
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los filtros de tamiz de nailon Fisherbrand™ de 1 m × 1 m están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795478
  • 362.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistant to aggressive solvents
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
5μm
Nailon