Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), de PP completa con tapón de rosca PBT, doblada
Para una conexión segura de las mangueras.
Marca:  DWK Life Sciences 286222005
4.35 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.44550kg
Código de producto. 10293541
  • 5.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Las boquillas de plástico fabricadas con PP se utilizan para requisitos de resistencia térmica y química más bajos.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
100/Paq.
Para aplicaciones con requisitos de resistencia térmica y química más bajos
8,6 mm