Learn More
Duran™ Clips de unión cónicos de plástico
Fabricados para ofrecer una excelente resistencia química. Los clips de unión cónicos de plástico DURAN™ tienen una temperatura de funcionamiento de hasta aprox. 150 °C.
29.05€ - 30.10€
Especificaciones
Material Plástico
Tipo de producto Clip de unión cónico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10643353 Ver documentos Duran™
1090978
Amarillo 29.05€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-06-2020
Añadir a la cesta
10404672 Ver documentos Duran™
1090979
Azul 30.10€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
18-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pinzas KECK para juntas cónicas
  • Extraordinaria resistencia química
  • Temperatura de funcionamiento de hasta aprox. 150 °C
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
Clip de unión cónico