Learn More
DWK Life Sciences Pinza KECK™, para esmerilados cónicos , en POM
La pinza KECK™ sirve para asegurar una unión de esmerilado normalizado.
Marca:  DWK Life Sciences 1090979
35.63 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404672
  • 40.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
  • Para juntas cónicas
  • Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
  • Fácil, seguro y rápido de ajustar
  • Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
  • Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
Especificaciones
Especificaciones
10
Asegure las juntas de vidrio a vidrio
NS 19
POM
Asegure las juntas de vidrio a vidrio