Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Plasma Cell Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 50μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plasma Cell Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ MS-488-P0
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12621567
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: LIV3G11
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Plasma Cell Ab-1
Monoclonal
50μg/mL
Mouse
RUO
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
LIV3G11
Unconjugated
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG2a