Learn More
PLAA Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5C10G9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PLAA |
---|---|
Clon | 5C10G9 |
Concentración | 1.36 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887275
|
Proteintech
60244-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877275
|
Proteintech
60244-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phospholipase A-2-activating protein (PLAA), also named PLAP, can interact with ubiquitin and is involved in the maintece of ubiquitin levels. PLAA contains multiple consensus domains including WD repeats, PFU domain and PUL domain. Although the function of PLAA remains unclear, ubiquitin binding of PLAA might be the central role that connects ubiquitination and degradation in ERAD. Recent finding revealed that PLAA served as a novel nociceptive mediator after incision, and its expression level is regulated by miR-203.Especificaciones
PLAA | |
1.36 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DOA1, PLA2P, PLAA, PLAP | |
Plaa | |
IgG1 | |
Protein A | |
Antibody |
5C10G9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P27612, P54319, Q9Y263 | |
116645, 18786, 9373 | |
PLAA Fusion Protein Ag3224 | |
Primary | |
-20°C | |
PLAA |