Learn More
Invitrogen™ PKN1 (PRK1) Recombinant Human Protein
PKN1 (PRK1) belongs to the protein kinase C superfamily.
1802.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_998725 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 132.1kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15448543
|
Invitrogen™
PR7255B |
100μg |
1802.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10453483
|
Invitrogen™
PV4037 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
PKN1 (PRK1) is activated by the Rho family of small G proteins and may mediate the Rho-dependent signaling pathway. This kinase can also be activated by phospholipids.
Especificaciones
NP_998725 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
PKN Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
132.1kDa | |
RUO - research use only | |
PKN1 (PRK1) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |