missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PITPNA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PITPNA |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816284
|
Proteintech
16613-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806284
|
Proteintech
16613-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of a family of lipid-binding proteins that transfer molecules of phosphatidylinositol or phosphatidylcholine between membrane surfaces. The protein is implicated in phospholipase C signaling and in the production of phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3) by phosphoinositide-3-kinase.Especificaciones
PITPNA | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P16446, P53810, Q00169 | |
18738, 29525, 5306 | |
PITPNA Fusion Protein Ag9849 | |
Primary | |
-20°C | |
PITPNA |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PI TP alpha, PITPN, PITPNA, PtdIns transfer protein alpha, PtdInsTP alpha, VIB1A | |
Pitpna | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |