Learn More
Cloruro de pipsilo, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032710
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
98-61-3
C6H4ClIO2S
302.51
MFCD00007441
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
7399
cloruro de 4-yodobencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
98-61-3
C6H4ClIO2S
302.51
MFCD00007441
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
pipsyl chloride, 4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-iodo, p-iodobenzenesulfonyl chloride, 4-iodobenzenesulphonyl chloride, 4-iodobenzenesulfonylchloride, 4-iodophenylsulfonyl chloride, iodobenzene-p-sulfonyl chloride, unii-mvl274ezog, mvl274ezog
7399
cloruro de 4-yodobencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pipsyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Beige a blanco o naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4SO2Cl
Cantidad 25 g
Beilstein 11, 65
Índice Merck 15, 7599
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.51
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pipsyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.