Learn More
Kartell™ Punta de pipeta, filtro estéril, universal, en gradillas de 1-200 μL
Fabricados con polipropileno. Las puntas de filtro estériles Kartell™ se esterilizan con radiación gamma y están diseñadas para su uso en biología molecular, cultivos celulares, bacteriología, virología, inmunología y radioinmunología. Los filtros de PE hidrófobos actúan como barrera contra la contaminación por aerosoles.
Marca: Kartell™ 0962900
Descripción
Sin ADN, sin ARN, sin cadmio y son apirogénicos
Se esterilizan mediante radiación gamma
Compatibilidad: Kartell™, PL200, Gilson™, Eppendorf™, Socorex™, Biohit™, Nichiryo™, Brand™, Hamilton™