Learn More
Kartell™ Puntas de pipeta de polipropileno
Reduce la retención de muestras con una punta que ofrece una gran claridad y excelentes propiedades hidrófugas.La punta de pipeta de polipropileno Kartell™ utiliza un centrado preciso para garantizar una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega.
Marca: Kartell™ 0974600
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Gran calidad y excelentes propiedades que repelen el agua, con diseño que permite retener las muestras en la punta el mínimo posible
- El centrado preciso del orificio al final de la punta garantiza una direccionalidad fiable de la muestra cuando se entrega
- Estos consejos se recomiendan para su uso con las micropipetas automáticas de Kartell, pero ofrecen excelentes resultados incluso si se utilizan con la mayoría de las otras marcas de micropipetas disponibles en el mercado.
- Las puntas desechables también están disponibles en gradilla
Especificaciones
De 0,5 to 20 μl | |
Esterilizable en autoclave | |
Recarga | |
Kartell Pluripet PL10, Eppendorf™, Socorex™, Hamilton™ |
Neutral | |
CE / IVD | |
Recarga | |
Polipropileno |