Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Puntas de filtro
Con un filtro único de dos fases, el filtro ep Dualfilter T.I.P.S ofrece la máxima protección de la pipeta y la muestra para evitar una contaminación accidental que pase desapercibida.
Marca: Eppendorf™ 0030077598
70.92 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.71000kg
Descripción
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™Las puntas de filtro ofrecen la máxima protección de las pipetas y las muestras contra la contaminación accidental e involuntaria
Las puntas constan de una exclusiva barrera protectora de filtro de dos fases fabricada con polietileno hidrófobo. La capa azul superior proporciona una protección muy efectiva contra aerosoles pequeños y biomoléculas (ADN) La capa inferior actúa como filtro previo y protege eficazmente contra aerosoles de mayor tamaño, caídas, salpicaduras y cantidades mayores de líquidos La combinación de ambas capas proporciona una eficiencia única contra contaminantes en aerosol.- Libres de aditivos que inhiban la PCR, proporcionan unos resultados finales fiables
- Disponibles en grado PCR/estéril (estériles y apirógenos)
- La inspección continua de cada lote de producción por parte de un laboratorio independiente garantiza una alta pureza y calidad
Especificaciones
1000 μl a 10000 μl | |
Estéril | |
9.6 in. | |
EN 1822 | |
Aplicaciones de ADN, aplicaciones de ARN, aplicaciones de proteínas, aplicaciones de cultivo celular | |
100 Pk. | |
Turquesa | |
Polypropylene |
Con filtro | |
Turquesa | |
243 mm | |
PCR Clean | |
Gradilla | |
Filter Tips | |
Estéril |