Learn More
Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes
Mechanically robust, precise and reliable, these multi-channel micropipettes use a twin cam setting system for calibration stability. Socorex™ Calibra™ Digital 852 Multi-channel Micropipettes include winding-free, instant volume adjustment.
Marca:  Socorex™ 852.08.100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399640
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Totalmente autoclave
• Fiabilidad calibrado
• Llave suministrada.
Especificaciones
Especificaciones
Calibra™ Digital 852
10 to 100 μL
Autoclavable
0.5μL
1 Each
Micropipette
8
<±1.0% - <±0.7%
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices).
<1.0% - <0.4%
Shock, Heat, Chemicals and UV-light
36 Months