Learn More
VITLAB™ Pipeteadores
Mida el volumen de líquidos utilizando los filtros de pipetas Vitlab™. Estos filtros extraen líquido en la pipeta.
Marca: VITLAB™ 324594
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
- Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
- Colores verde, rojo y azul disponibles
Especificaciones
Pipetas de 2 ml, pipetas de vidrio y plástico |