Learn More
Pipeta Pipetman Neo™
Fabricado por Gilson™. La micropipeta Gilson™ Pipetman Neo™ está calibrada individualmente y se entrega con un certificado de conformidad.
Marca:  Gilson F144562
Detalles adicionales : Peso : 0.18612kg
Código de producto. 10156013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Estándares más estrictos que los requeridos por los organismos gubernamentales
  • Los errores admisibles son 2 veces mejor que los recomendados por ISO 8655
  • Calibradas individualmente y se entregan con un certificado de conformidad
  • Número de identificación grabado para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Acero inoxidable, PVDF
1
Pipeta Pipetman Neo™
Color coded push button, PVDF handle, Stainless Steel tip ejectors, universal tip holder
CE, IS0 8655, ISO 9001
P10N
Pipetman™ Neo™
Ergonómico/a