Learn More
PIPES, sal de disodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323745
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76836-02-7
C8H16N2Na2O6S2
346.324
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
173553
CHEBI:63055
disodio;2-[4-(2-sulfonatoetil)piperazina-1-il]etanesulfonato
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76836-02-7
C8H16N2Na2O6S2
346.324
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
173553
CHEBI:63055
disodio;2-[4-(2-sulfonatoetil)piperazina-1-il]etanesulfonato
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Nombre del producto químico o material PIPES, disodium salt
Color Blanco
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Forma física Polvo o polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.33
Porcentaje de pureza 99%