Learn More
Piperazina-N,N'bis(2-ácido etanesulfónico), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
PIPES is commonly used as a buffering agent in biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piperazina-N,N'bis(2-ácido etanesulfónico) se utiliza comúnmente como agente tamponador en bioquímica.
Solubilidad
Soluble en solución de hidróxido sódico de 1 M. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La piperazina-N,N'bis(2-ácido etanesulfónico) se utiliza comúnmente como agente tamponador en bioquímica.
Solubilidad
Soluble en solución de hidróxido sódico de 1 M. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PIPES |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 817713 |
Índice Merck | 147479 |
Información de solubilidad | Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.37 |
Porcentaje de pureza | 98% |