Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98,5+ %, para bioquímica
Catalog Number p-4510578
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfonilo)piperazin-1-il]ácido etanosulfónico
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5625-37-6
C8H18N2O6S2
302.36
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
79723
CHEBI:44933
2-[4-(2-sulfonilo)piperazin-1-il]ácido etanosulfónico
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material PIPES
Condiciones de absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Color Blanco
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.35
Porcentaje de pureza ≥98.50%
Grado Bioquímica