Learn More
Hexahidrato de piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10645762
45.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-63-2
C4H10N2·6H2O
194.23
MFCD00149389
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
120181
piperazina; hexahidrato
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-63-2
C4H10N2·6H2O
194.23
MFCD00149389
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
120181
piperazina; hexahidrato
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Piperazine hexahydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 41.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 145.0°C to 156.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 23,4
Índice Merck 14,7464
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.