Learn More
ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter
Pipeline Filter with tube adapters for connection.
Marca:  ROBU VitraPOR™ 23602
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022141
  • 76.20€ / cada uno
Envío estimado: 08-10-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Especificaciones
60 mm
230 mm
2
No estériles
Tube Adapters
1 Ea.
Borosilicate Glass 3.3