missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ROBU VitraPOR™ Pipeline Filter

Pipeline Filter with tube adapters for connection.

Marca:  ROBU VitraPOR™ 23305

Detalles adicionales : Peso : 0.09120kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813056

  • 131.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones

Especificaciones

Vidrio de borosilicato 3.3
Adaptadores de tubo
5
30 mm
No estériles
2/paq.
140 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales