Learn More
Sustrato de quinasa lipídica PIP2:PS
Sustrato de quinasa lipídica PIP2:PS
Marca:  Invitrogen PV5100
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Código de producto. 10627805
  • 828.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Específicamente optimizado para su uso con las quinasas PI3 de clase I (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD y PIK3CG), este sustrato consta de vesículas lipídicas de una relación molar de 1:19 de fosfoinositol-4,5-bifosfato (PIP2) con fosfatidilserina (PS).
Para su uso con el ensayo de cinasa universal Adapta™ (PV5099).
Especificaciones
Especificaciones
400 nmol
400 nmol
Sustrato de quinasa lipídica PIP2:PS, 400 nmol, consiste en vesículas lipídicas de una relación molar 1:19 de fosfoinositol-4,5-bisfosfato (PIP2) con fosfoserina (PS)
– 20 °C
Industria farmacéutica y biofarmacéutica, análisis y ensayos de proteínas, identificación y validación de dianas y secuencias líder, kinasas de clase I PI3 (PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD y PIK3CG), ensayo de quinasas universal Adapta™ (PV5099), descubrimiento y desarrollo de fármacos, biología de quinasas, ensayos bioquímicos de quinasas, ensayos de quinasas universales Adapta™, ensayos de actividad enzimática y proteica, ensayos y análisis de proteínas, actividad de la quinasa
Sustrato de quinasa
Sustrato de quinasa lipídica PIP2:PS