Learn More
Ohaus™ Balanza de precisión Pioneer™ PX 523/E
La Pioneer PX combina una funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, y ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
Marca:  Ohaus™ 30429813
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
Código de producto. 15865337
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Rendimiento competitivo a un precio económico: la PX ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
  • De construcción duradera para un uso a largo plazo: con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
  • Diseñada para funcionar de forma sencilla e inteligente: la PX dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo (modelos con cortavientos) y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
Especificaciones
No aplicable
RS232 Y USB
520 g
0,001000 g
0,002000 g
PX523/E
2,000 s
321 x 209 x 309 mm
321,00 mm
309,000 mm
120 mm
7 kg
CE
Balanza electrónica, PX523/E
Pantalla LCD retroiluminada
inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español
Plástico ABS, metal fundido, acero inoxidable, vidrio
0,001000 g
Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad
321,00 x 209,00 x 309,000 mm
209,00 mm
321,00 mm
4,5 kg
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA