Learn More
Pinin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno Pinin
Concentración 0.26 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818334
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18266-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16808334
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18266-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
TSC22D4 is a leucine zipper-containing protein that is highly conserved during evolution. It is transcriptionally up-regulated by many different stimuli, including anti-cancer drugs and growth inhibitors. TSC22D4 may play a suppressive role in tumorigenesis.
Especificaciones
Especificaciones
Pinin
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H307
5411
Pinin Fusion Protein Ag6643
Primary
-20°C
PNN
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Desmosome associated protein, Domain rich serine protein, DRS, DRS protein, DRSP, memA, Nuclear protein SDK3, Pinin, PNN, SDK3, SR like protein
PNN
IgG
Antigen Affinity Chromatography