missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pinacol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7027936
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-09-5
C6H14O2
118.176
MFCD00004462
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
6425
2,3-dimetilbutano-2,3-diol
CC(C)(C(C)(C)O)O
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-09-5
C6H14O2
118.176
MFCD00004462
IVDFJHOHABJVEH-UHFFFAOYSA-N
pinacol, 2,3-dimethyl-2,3-butanediol, pinacone, 2,3-butanediol, 2,3-dimethyl, tetramethylethylene glycol, 1,1,2,2-tetramethylethylene glycol, unii-527qe7i5co, 2,3-dimethyl-butane-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-dimethyl-2,3-dihydroxybutane
6425
2,3-dimetilbutano-2,3-diol
CC(C)(C(C)(C)O)O

Pinacol is used in the preparation of synthetic intermediates like pinacolborane, bis(pinacolato)diboron and pinacolchloroborane by reaction with boron trichloride. Further, it plays an important role as an intermediate for biologically active compounds like antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El pinacol se utiliza en la preparación de productos intermedios sintéticos como el pinacolborano, bis(pinacolato)diboro y el pinacolcloroborano por reacción con el tricloruro de boro. Además, desempeña un papel importante como producto intermedio para compuestos biológicamente activos como antivirales, antibacterianos, antifúngicos y antituberculosos.

Solubilidad
Soluble en agua caliente, alcohol y éter dietílico.

Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pinacol
Punto de fusión 42°C to 45°C
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1340501
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7439
Información de solubilidad Soluble in hot water,alcohol,and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'