Learn More
Invitrogen™ PIK3CG (p110 gamma) Recombinant Human Protein
PIK3CG (p110 gamma) is the sole class IB phosphatidylinositol 3-kinase family member.
1800.00€ - 13780.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002640.2
Formulación 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 2mM DTT, 10% Glycerol
Peso molecular 130.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Estado normativo RUO - research use only
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15438683
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR8641C
100μg
1800.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15448753
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4787
1mg
13780.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PIK3CG (p110 gamma), along with the class IA family members, generates the important second messenger PIP2. However, unlike the class IA enzymes which signal downstream of receptor tyrosine kinases, PIK3CG primarily signals downstream of GPCRs.
Especificaciones
Especificaciones
NP_002640.2
130.5kDa
RUO - research use only
PIK3CG (p110 gamma), PI3 Kinase gamma
Human
His Tag
Frozen
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 2mM DTT, 10% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
PI3 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus