Learn More
Invitrogen™ PIK3CD/PIK3R1 (p110 delta/p85 alpha) Recombinant Human Protein, His tag
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is composed of a catalytic subunit (p110δ) and a regulatory subunit (p85α in this case), which are encoded by the PIK3CD and PIK3R1 genes. PI3K phosphorylates phosphoinositides on the 3-hydroxyl group of the inositol ring.
830.00€ - 7660.00€
Especificaciones
Familia Quinasa | PI3 Kinase Family |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15429063
|
Invitrogen™
PV6451 |
20 μg |
830.00€
20 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15449063
|
Invitrogen™
PV6452 |
100μg |
1770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15459063
|
Invitrogen™
PV6453 |
1mg |
7660.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) plays a role in oncogenic transformation and is consistently expressed at a high level in AML blast cells. PI3K can play a selective role in the amplification of phosphatidylinositol (3,4,5) trisphosphate (PIP3) levels that leads to neutrophil polarization, and regulates directional migration, but not random locomotion. The PI3K signaling pathway is involved in immune responses relevant to the pathogenesis of rheumatoid arthritis and other inflammatory diseases.
- Available in 3 convenient sizes
- Validated in our Adapta™ and Kinase Binding assays
- A full length protein that can help advance your research when used with validated assays
Especificaciones
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Human | |
His Tag |