Learn More
Invitrogen™ Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
Human PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
862.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Alias de gen PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), PI3 Kinase alpha
Familia Quinasa PI3 Kinase Family
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Baculovirus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15478673
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR8581C
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15458753
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4789
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10104653
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4788
20 μg
862.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
PIK3CA (p110 alpha) plays an important role in regulating cell growth and apoptosis. PIK3CA is coexpressed and copurified with the regulatory subunit PI3KR1.
Especificaciones
Especificaciones
PIK3CA/PIK3R1 (p110 alpha/p85 alpha), PI3 Kinase alpha
Human
Baculovirus
PI3 Kinase Family
Recombinant
Videos