Learn More
Thermo Scientific™ Papeles de filtro para Western Blotting, grosor de 0,83 mm, 8 x 13,5 cm
Código de producto. 15115214 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 láminas
Tamaño de la unidad:
100 hojas
Código de producto. 15115214
Marca: Thermo Scientific™ 84784
Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Los papeles de filtro para western blot Thermo Scientific™ Pierce son Hojas de algodón precortadas para la transferencia húmeda o semiseca, pasiva o electroforética de proteínas desde geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) hasta membranas de nitrocelulosa o PVDF o de otro tipo.
Las láminas de papel de transferencia son componentes necesarios de los cassettes y sándwiches de transferencia que normalmente se deben montar para diversos tipos de protocolos de proteína o ácido nucleico, de gel a membrana y de transferencia. Los papeles filtro de alta calidad Western Blotting Pierce están disponibles como láminas de grosor estándar y de grosor adicional que se han precortado para mayor comodidad con minigeles.
Características destacadas:
  • Alta calidad: papel de fibra de celulosa de algodón limpio fabricado con agua ultrapura sin aditivos para eliminar las fuentes de señales de fondo y artefactos
  • Facilidad de uso: láminas de papel filtro precortadas en varios tamaños prácticos para su uso con la mayoría de tamaños de minigel, casetes de transferencia de depósito y dispositivos de transferencia semiseca
  • Dos grosores: elija el papel con grosor estándar para procedimientos tradicionales o un papel filtro con grosor adicional para transferencias de alta capacidad o para eliminar mediante varias láminas
  • Validado: uso probado y recomendado con métodos de proteínas, incluido el dispositivo de transferencia semiseca rápida Thermo Scientific Pierce (n.º de referencia 88217).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Papel de filtro para Western Blotting Pierce, 8 x 13,5 cm
Formato Lámina
Material Algodón
Área de filtración 8 x 13,5 cm
Cantidad 100 láminas
Grosor (métrico) 0,83 mm
Tipo Papel filtro para western blotting
Dimensiones (L x An) 8 x 13,5 cm
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis