Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Etiquete químicamente las proteínas purificadas en las aminas primarias para entrecruzarse covalentemente y transferir la biotinilación a los socios de unión de la interacción de las proteínas.
Marca:  Thermo Scientific™ 33033
Detalles adicionales : CAS : 79-06-1 Peso : 1.81440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11899240
  • 406.00€ / 10 miligramos
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El reactivo de transferencia de etiquetas de biotina Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED es un reactivo multifuncional para marcar una proteína purificada y luego transferir covalentemente la etiqueta de biotina adjunta a interactores específicos de esa proteína.
El kit listo para usar elimina la necesidad de preparar los tampones necesarios o adquirir los reactivos críticos necesarios para realizar un experimento de transferencia de etiquetas. Los reactivos clave, Sulfo-SBED y DTT, se suministran en un envase único de un solo uso, sin peso.
Características destacadas:
  • El éster de sulfo-NHS reacciona con aminas primarias a pH 7-9.
  • La aril azida se conjuga al azar cuando se activa con luz ultravioleta.
  • El enlace de disulfuro escindible permite la transferencia de la etiqueta de biotina.
  • Permite detectar interacciones de proteínas sin radioetiquetado.
Incluye:
Reactivo de transferencia de etiquetas Sulfo-SBED sin peso, 8 × 1 mg; solución salina tamponada con fosfato de BupH, 1 paquete (produce 500 ml); tampón de transferencia de etiquetas (20X), 200 ml (produce 4 l); conjugado de estreptavidina-HRP, 0,1 mg; ditiotreitol (DTT) sin peso, 8 × 7,7 mg; unidades de diálisis Slide-A-Lyzer MINI más flotador, 10.000 MWCO, 10-100 μl, 10 unidades/paquete.
Especificaciones
Especificaciones
Polvo
Entrecruzador
Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Sulfo-NHS éster, aril azida
10 mg
Agua
Etiquetado químico, transferencia de etiquetas
Pierce™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.