Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SANPAH Pierce™, formato No-Weigh™
Marca: Thermo Scientific™ 22589
422.66 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Descripción
El sulfo-SANPAH Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de brazo largo (18,2Å) que contiene un éster de N-hidroxisuccinimida (NHS) reactivo a las aminas y una nitrofenil azida fotoactiva.
Características destacadas:
- La fotólisis óptima se produce a 320-350 nm, que limita el daño a las biomoléculas mediante la irradiación
- Soluble en agua
- Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y nitrofenil azida (Amax= 470 nm)
- Reactiva a: grupos aminos y diferentes sitios
Especificaciones
Amina no selectiva | |
Sulfo-SANPAH | |
No | |
Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Sulfo-NHS éster, aril azida | |
Polvo | |
Agua | |
Sí |
Por tioles | |
492.4 | |
18,2 Å | |
No | |
Pierce™ | |
Heterobifuncionales | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
50 mg | |
Estándar, uso único | |
Entrecruzador |
Seguridad y manipulación
- (SULFO-SANPAH) SULFOSUCCINIMID
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.