Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin UltraLink™ Resin
Bind biotinylated proteins and other ligands with a wide selection of high-quality agarose and acrylamide beads and columns of recombinant streptavidin biotin-binding protein.
Marca:  Thermo Scientific™ 53114
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11879390
  • 520.00€ / 5 ml
Fecha estimada de envío
03-05-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Resins comprise a wide selection of high-quality affinity beads and columns for nearly any kind of biotin-based purification procedure.
Additional Information and Online Ordering »
Las resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink Pierce proporcionan proteínas de unión de biotina estreptavidina inmovilizada en distintos tipos de resinas, así como capacidades de unión y tamaños de paquete adecuados a casi todos los procedimientos de inmunoprecipitación o purificación por afinidad en los que participen moléculas biotiniladas. Los productos utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 kDa y un pI casi neutro. Las resinas se preparan acoplando covalentemente estreptavidina a agarosa porosa o al soporte biológico UltraLink mediante químicas eficaces y estables; de este modo se generan resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink resistentes a escapes y estables con un pH de 2 a 11. Los productos son una opción excelente para numerosas aplicaciones de purificación por afinidad a pequeña o gran escala en las que intervienen macromoléculas, incluida la separación de moléculas biotiniladas de muestras y la inmunoprecipitación de antígenos utilizando anticuerpos marcados con biotina.
Características destacadas:
  • Productos químicos de acoplamiento probados: los métodos utilizados para preparar estas resinas son superiores a la inmovilización típica de bromuro de cianógeno (CNBr) al proporcionar una alta funcionalidad, una unión no específica baja y una excelente resistencia a la lixiviación.
  • Resinas versátiles: las resinas de agarosa (basadas en polisacáridos) y de soporte biológico UltraLink™ (basadas en acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, centrifugado y FPLC.
  • Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
  • Rendimiento superior: la resina de alta capacidad tiene una capacidad de unión de 2 a 3 veces superior que los productos de proveedores alternativos, lo que permite el uso de pequeñas cantidades de resina para experimentos.
Características específicas del producto:
  • Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
  • Soporte de acrilamida en gránulos de resinas UltraLink (soporte biológico UltraLink)
  • Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una carga más alta (es decir, densidad) de proteína de estreptavidina inmovilizada que los formatos normales.
Recomendada para:
Purificación de antígenos de membrana en conjunción con anticuerpos monoclonales biotinilados; Marcado de superficie celular con reactivos de biotinilación, seguido de precipitación con la estreptavidina inmovilizada; Purificación de glicoproteínas de superficie celular utilizando Concanavalina A biotinilada; Recuperación de ADN monocatenario para secuenciación didesoxi
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
Resina UltraLink™, afinidad
Pierce™, UltraLink™
Estreptavidina
Unión de >/= 24 ug de biotina/ml de resina (>/= 2 mg de BSA biotinilada/ml de resina)
Moléculas marcadas con biotina
Frasco(s)