Learn More
Invitrogen™ Proteína estreptavidina, DyLight™ 633
proteína
Marca: Invitrogen™ 21844
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Proteína de estreptavidina, conjugado DyLight 633, 21844, de Invitrogen, 21844, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
Los conjugados de estreptavidina DyLight de Thermo Scientific son preparaciones de proteína de unión a biotina de estreptavidina que se etiquetan con flúores Thermo Scientific DyLight para su uso en ensayos de fluorescencia de alto rendimiento e imágenes celulares. La proteína de unión a biotina de estreptavidina se ofrece como conjugados altamente funcionales con cada uno de los nueve diferentes colorantes fluorescentes DyLight con espectros de absorción que van de 350 nm a 777 nm y espectros de emisión brillante que coinciden con las longitudes de onda de salida principales de los microscopios de fluorescencia y generadores de imágenes comunes. Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa Fluor*, Cy* y LI-COR* en muchas aplicaciones y conservan una elevada fluorescencia en un intervalo amplio de pH (pH 4-9). 21844 contiene 1 ml de proteína en líquido de color azul con una concentración de 1 mg/ml.Especificaciones
1mg/mL | |
Etiqueta | |
7.2 | |
RUO | |
Líquido | |
purificado | |
Estreptavidina |
DyLight 633 | |
PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2 | |
1mL | |
de 4 °C | |
ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot | |
N/D |