Learn More
Invitrogen™ STAT3 Multispecies In-Cell ELISA Kit, Near Infrared
Measure total and phosphorylated signal transducers and activators of transcription 3 using antibodies detected by fluorescence or TMB substrate in whole-cell plate assays.
Marca:  Invitrogen™ 62214
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11893845
  • 562.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
03-05-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce STAT3 In-Cell ELISA Kits are colorimetric and fluorescent microplate assays optimized to measure total and phosphorylated signal transducers and activators of transcription 3 (phospho-STAT3) in whole cells.
El STAT3 pertenece a la familia de proteínas STAT (transductor de señales y activador de la transcripción) que son fosforiladas por las quinasas asociadas al receptor, translocan al núcleo y actúan como factores de transcripción en respuesta a citocinas y factores de crecimiento. Los coactivadores, como la proteína de unión a CREB, son necesarios para la activación transcripcional por STAT3. El STAT3 también puede activarse mediante interferón alfa, interferón gamma, EGF, PDGF e IL6. La fosforilación en tirosina 705 por JAK1 y JAK2 es esencial para la formación de dímeros de STAT3, la translocación nuclear y la actividad de unión de ADN. En los seres humanos, el gen de STAT3 está localizado en el brazo q del cromosoma 17. Se ha demostrado que el STAT3 se activa con IFN alfa, pero no con IFN beta. Los factores de transcripción asociados con STAT3 son c-Jun y la proteína de fijación del potenciador de respuesta a AMP cíclico (CREB). El STAT3 media la expresión de diversos genes en respuesta a estímulos celulares y, por lo tanto, desempeña un papel clave en muchos procesos celulares como el crecimiento celular y la apoptosis. Se ha demostrado que la GTPase RAC1 pequeña fija y regula la actividad del STAT3, mientras que la proteína PIAS3 es un inhibidor específico del STAT3. Se han descrito tres variantes de transcripción empalmadas que codifican isoformas distintivas del STAT3. La eliminación del gen de STAT3 en ratones knock-out fue letal en la primera etapa embrionaria.
Especificaciones
Especificaciones
P40763
Kit de ELISA
Kit de Elisa intracelular de infrarrojo cercano STAT3 Pierce
Tampón bloqueante, Solución salina tamponada con Tris 20X, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, IgG de cabra antiratón (H+L) DyLight™ 680, IgG de cabra anticonejo (H+L) DyLight800, Conjunto de sellos para placas finas, Componentes incluidos únicamente en los kits específicos objetivo: anticuerpo #1 y anticuerpo #2, Anticuerpo antiSTAT3
Sobrenadante, 10 000 células
96 pocillos de microplacas de células cultivadas a lo largo de la noche
24 h
96 pruebas
Sobrenadante
Kit multicomponente con conjugados fluorescentes
DyLight™ 680, DyLight™ 800
no conjugado
6774
RUO
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
Humano
Humano
ADMIO,ADMIO1,APRF,HIES
Lector de microplacas fluorescente