Learn More
Thermo Scientific™ SIAB (succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media compuesto de grupos de éster NHS y yodoacetil (haloacetil) en los extremos de un brazo espaciador de 9 átomos (10,6A).
Marca: Thermo Scientific™ 22329
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El Thermo Scientific™ Pierce SIAB es un entrecruzador de longitud media (10,6 Å) para la conjugación de amina a sulfhidrilo a través de éster (NHS) N-hidroxisuccinimida (NHS) y grupos reactivos yodoacetil.
Características destacadas:
- Grupos reactivos: Éster NHS y yodoacetil
- Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
Especificaciones
Amino-sulfhidrilo | |
SIAB | |
No | |
Tras su recepción, se debe almacenar a 4 °C, protegido de la luz. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Haloacetil, éster NHS | |
Polvo | |
DMF, DMSO | |
No |
No | |
402.14 | |
10,6 Å | |
Sí | |
Pierce™ | |
Heterobifuncionales | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
50 mg | |
Estándar | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.