Learn More
Thermo Scientific™ Concentrador de proteínas Pierce™ PES
Los concentradores de proteínas Thermo Scientific™ Pierce™ PES son dispositivos de centrifugación que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de muestras de proteínas.
13.47€ - 127.00€
Productos 12
Código de producto Marca MWCO Tipo Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca MWCO Tipo Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15402304 Ver documentos Thermo Scientific™
88522
30 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 24 reacciones 127.00€
24 tests Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 9
Añadir a la cesta
15431305 Ver documentos Thermo Scientific™
88514
3 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 10 reacciones 63.25€
10 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
15432284 Ver documentos Thermo Scientific™
88517
10 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 24 reacciones 127.00€
24 tests Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 29
Añadir a la cesta
15456824 Ver documentos Thermo Scientific™
88521
30 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 10 reacciones 63.25€
10 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
15522953 Ver documentos Thermo Scientific™
88516
10 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 10 reacciones 63.25€
10 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 19
Añadir a la cesta
15471295 Ver documentos Thermo Scientific™
88515
3 kDa Concentrador de proteínas De 2 a 6 ml 24 reacciones 127.00€
24 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 9
Añadir a la cesta
15566775 Ver documentos Thermo Scientific™
88524
100K Columna de centrifugación, cónica de 15 ml De 2 a 6 ml Paquete de 24 127.00€
24 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 7
Añadir a la cesta
15594279 Ver documentos Thermo Scientific™
88523
100K Columna de centrifugación, cónica de 15 ml De 2 a 6 ml Paquete de 10 63.25€
10 reacciones Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
16341954 Ver documentos Thermo Scientific™
88514S
3K Spin Column, 15 mL conical 2 to 6mL 2pk 13.47€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
16351954 Ver documentos Thermo Scientific™
88516S
10K Spin Column, 15 mL conical 2 to 6mL 2pk 13.47€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
16361954 Ver documentos Thermo Scientific™
88521S
30K Spin Column, 15 mL conical 2 to 6mL 2pk 13.47€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
16371954 Ver documentos Thermo Scientific™
88523S
100K Spin Column, 15 mL conical 2 to 6mL 2pk 13.47€
paquete de 2 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los concentradores Thermo Scientific™ Pierce™ son dispositivos de centrifugación que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de muestras de proteínas. Estos dispositivos de ultrafiltración desechables contienen una membrana de poliétersulfona (PES) para la concentración, la desalinización y el cambio de tampón de muestras biológicas, como los medios de cultivo de tejido, antisuero, preparaciones de anticuerpos monoclonales y fracciones de cromatografía. También se pueden utilizar para eliminar etiquetado sin incorporar después de las reacciones de modificación de proteínas. 
La membrana de PES de estos dispositivos está disponible en cinco puntos diferentes de corte de peso molecular (MWCO) de 3K, 5K, 10K, 30K y 100K, y se puede utilizar para el procesamiento de volúmenes de muestra desde 100 μl hasta 100 ml. Los MMCO se graban en los lados de los concentradores para facilitar la identificación, mientras que una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo permite la determinación visual del volumen de muestra concentrada (retenido). El diseño exclusivo proporciona resultados fiables y uniformes. Hay disponibles varios tamaños de dispositivo para manipular volúmenes máximos de muestra de 0.5 ml, 6 ml, 20 ml y 100 ml.
  • Procesamiento rápido: su diseño exclusivo minimiza la suciedad de la membrana y la concentración de la muestra de 10 a 30 veces se puede alcanzar en un periodo de 5 – 30 minutos para 10K de MWCO (en función del dispositivo, los tiempos pueden variar para otros MWCO), incluso con soluciones repletas de partículas.——’
  • Alta recuperación: retienen > 90 % de muestras de proteínas al eliminar los contaminantes o el cambio de tampones.—
  • Marcas prácticas—y claras, amplia cámara de muestras y cámara de filtración extraíble, lo que facilita la manipulación.
  • Al ser compatibles con los instrumentos—se pueden utilizar con centrífugas estándar con rotores de ángulo fijo o de cestillo basculante.