Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
Marca:  Thermo Scientific™ 90054
289.22 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11854201
  • 309.00€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
La mejora de la cobertura de secuencia y la caracterización general de proteínas puede obtenerse mediante la mejora de las características cromatográficas o de ionización de péptidos. La masa de estos péptidos más grandes se puede medir con precisión en estados de carga alta en espectrómetros de masas de alta resolución, lo que reduce el tiempo de búsqueda en la base de datos y aumenta la fiabilidad y la cobertura de la secuencia. Por último, los péptidos más grandes pueden fragmentarse eficazmente mediante nuevas técnicas de fragmentación, como la disociación por transferencia de electrones (ETD) o la disociación por captura de electrones (ECD), que dejan intactas las modificaciones postranslacionales, como la fosforilación.
Características destacadas:
  • Las proteasas ofrecen una segmentación específica en múltiples puntos, lo que permite la exploración de la estructura de proteínas primarias.
  • Se consigue una mejor caracterización de proteínas gracias a los péptidos superpuestos con características de fragmentación e ionización cromatográfica complementaria.
  • Los protocolos están diseñados para aplicaciones MS
  • El procesamiento y análisis de datos racionalizados mejora la interpretación y la confianza
Especificaciones
Especificaciones
Endoproteinasa Glu-C Pierce, calidad MS
Proteasa
Tras su recepción, almacenar a - 20 °C en un congelador sin escarcha.
Péptido
Digestión de proteínas
Espectrómetro de masas
Pierce™
Muestras de proteínas, lisado celular
Espectrometría de masas
5 × 10 μl