Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose Spin Columns, 0.2 mL
Columnas y resina de éster de N-hidroxisuccinimida para inmovilizar covalentemente proteínas, péptidos y otros ligandos que contienen aminas para la purificación por afinidad.
Marca: Thermo Scientific™ 26198
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Realice una inmovilización rápida y estable de proteínas, péptidos y otros ligandos con la agarosa activada por NHS Thermo Scientific™ Pierce, un soporte de agarosa en gránulos de alta calidad.
La resina de afinidad activada está disponible en forma de mezcla o polvo seco que facilita y agiliza la inmovilización de proteínas en un soporte de agarosa granulada. El soporte de agarosa granulada contiene grupos funcionales de N-hidroxisuccinimida (NHS) que reaccionan con las aminas primarias para formar vinculaciones estables de amidas. Las reacciones de acoplamiento se realizan en un tampón libre de amina y con un pH de entre 7 y 9. Por lo general, la eficacia en el acoplamiento de proteínas es superior al 80%, al margen del peso molecular o pl del ligando. La capacidad de acoplamiento supera los 25 mg de proteína por ml de resina. Una vez inmovilizado el ligando, la resina preparada se puede utilizar en múltiples procedimientos de purificación por afinidad. La agarosa granulada entrecruzada tiene un potencial de flujo lineal rápido y resulta útil en aplicaciones de flujo por gravedad y de presión baja a media.La resina de agarosa activada con NHS Pierce está disponible en forma de mezcla de acetona anhidra y como polvo seco. La exclusiva forma seca no precisa de almacenamiento, extracción ni eliminación del disolvente de acetona. Además, la resina seca es ideal para reacciones de acoplamiento con muestras diluidas, ya que concentra la muestra a medida que la resina se hincha, reduciendo el volumen del material inicial y dando lugar a una inmovilización de ligandos altamente eficaz.
Características destacadas:
Fáciles de usar: inmovilice en una simple reacción de un solo paso, minimizando el tiempo de intervención.
Rápido y eficiente: acoplamiento superior al 85 % para la mayoría de las proteínas en 30 minutos
Innovadora: la agarosa seca concentra la muestra, por lo que es ideal para inmovilizar proteínas diluidas
Segura: no se necesitan sustancias químicas peligrosas (por ejemplo, cianoborohídrido sódico y bromuro de cianógeno)
Versátil: la resina de afinidad se adapta a la columna y a las técnicas de cromatografía de afinidad por lotes, así como a aplicaciones de FPLC
Compatible: se puede usar con cualquier compuesto primario que contenga aminas
Reutilizable: la química resistente a las fugas significa que puede reutilizar la resina de afinidad
Alta capacidad de unión: unión de > 30 mg/ml (pulpa) o > 25 mg/ml (resina seca)
Especificaciones
0,2 ml | |
Líquido | |
25 columnas | |
Recombinante | |
Columna | |
Resina seca de ≥ 25 mg por ml | |
Afinidad, resina de agarosa |
Al recibirlo, almacene la resina seca a –20 °C. El producto se envía en un paquete de hielo. | |
Pierce™ | |
Cromatografía de afinidad | |
Anticuerpo, proteína, péptido, ligando | |
Éster NHS | |
Microcentrífuga, columna de centrifugación |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.