Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa Pierce™ NeutrAvidin™ de alta capacidad
Gránulos de acrilamida y agarosa y columnas de avidina especialmente modificada con pH estabilizado; la alternativa de bajo coste a los soportes de unión a biotina de estreptavidina.
Marca: Thermo Scientific™ 29204
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.80000kg
Descripción
Las resinas Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin proporcionan menos uniones no específicas y generan resultados más limpios que la avidina o la estreptavidina en muchos tipos de procedimientos por afinidad de biotina.
Información adicional y pedidos en línea
La resina de agarosa NeutrAvidin y la resina UltraLink™ son una alternativa superior a los gránulos de avidina y estreptavidina para numerosas aplicaciones por afinidad basadas en biotina. La proteína NeutrAvidin es un derivado de avidina modificada que combina varios factores clave para generar una proteína de unión de biotina con bajas propiedades de unión no específicas. La avidina nativa está glicosilada en gran medida, lo que genera su alto nivel de pI y de propiedades de unión no específicas. Por el contrario, la proteína NeutrAvidin no contiene carbohidratos y tiene un punto isoeléctrico cercano a la neutralidad (6,3); estas características ofrecen uniones inespecíficas muy bajas, así como una capacidad de utilidad más amplia en variedad de aplicaciones.Las resinas NeutrAvidin se preparan acoplando covalentemente la proteína NeutrAvidin a la agarosa granulada o al soporte biológico UltraLink mediante químicas eficaces y estables; de este modo se generan resinas de agarosa NeutrAvidin y resinas UltraLink resistentes a escapes y estables a un pH entre 2 y 11. Los productos son una opción excelente para numerosas aplicaciones de purificación por afinidad a pequeña o gran escala en las que intervienen macromoléculas, incluida la separación de moléculas biotiniladas de muestras y la inmunoprecipitación de antígenos utilizando anticuerpos marcados con biotina.
Características destacadas:
Baja unión inespecífica: a diferencia de la avidina, la proteína neutravidina no tiene carbohidratos, eliminando los problemas de unión inespecíficos causados por los azúcares; a diferencia de la estreptavidina, la proteína neutravidina no tiene secuencia Arg-Tyr-Asp, que puede ser una fuente de unión a las moléculas de la superficie celular
Resinas versátiles: las resinas de agarosa (a base de polisacáridos) y el soporte biológico UltraLink (a base de acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, de centrifugación y FPLC
Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
Rendimiento superior: la resina de alta capacidad tiene una capacidad de unión superior que la de los productos de estreptavidina de otros proveedores, lo que permite usar pequeñas cantidades de resina para los experimentos.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
- Las resinas UltraLink son soportes de acrilamida en gránulos (soporte biológico UltraLink).
- Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una mayor carga de proteína neutravidina que las formas normales
Recomendada para:
Inmunoprecipitación; Purificación de proteínas que se unen a ligandos biotinilados; Captura de proteínas de superficie celular biotiniladas; Purificación de péptidos biotinilados
Especificaciones
8 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No congelar la resina. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Molécula marcada con biotina | |
Proteína NeutrAvidin | |
Afinidad, resina de agarosa |
Agarosa Pierce NeutrAvidin de alta capacidad | |
45-165 μm | |
10 ml | |
Agarosa | |
Frasco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.