Learn More
Invitrogen™ Proteína NeutrAvidin, DyLight™ 680
proteína
Marca:  Invitrogen™ 22848
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10608664
  • 345.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteína NeutrAvidin, conjugado DyLight 680, 22848, de Invitrogen, 22848, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 ug/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica. 22848 contiene 1 ml de proteína en líquido de color verde azulado con una concentración de 1 mg/ml.
Especificaciones
Especificaciones
1mg/mL
Etiqueta
7.2
RUO
Líquido
purificado
NeutrAvidin
DyLight 680
PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2
1mL
de 4 °C
ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot
N/D