Learn More
Thermo Scientific™ Polvo de sustrato de BCIP (5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato p-toluidina)
Polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato para la detección cromogénica de sondas de fosfatasa alcalina.
Marca: Thermo Scientific™ 34040
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
Los sustratos NBT y BCIP Thermo Scientific™ Pierce son polvos y soluciones preparadas de tetrazolio nitroazul y 5-bromo-4 -cloro-3'-indolilfosfato para tinción de transferencia cromogénica e IHC con sondas de fosfatasa alcalina.
La combinación de NBT (cloruro de nitroazul de tetrazolio) y BCIP (sal de p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato) produce un precipitado de color negro-morado intenso e insoluble al reaccionar con la fosfatasa alcalina, un conjugado enzimático popular para sondas de anticuerpos. Los polvos de NBT y BCIP de Pierce están disponibles individualmente y en dos soluciones prácticas y listas para su uso (con y sin un supresor de levamisol de actividad de fosfatasa endógena).Características destacadas:
Sustrato de AP: para la detección de actividad de la fosfatasa alcalina en medios sólidos, incluidas membranas de nitrocelulosa y PVDF, así como muestras de tejido fijado
Cromogénico: no necesita ningún equipo especial para su visualización; produce un precipitado de color negro morado que es fácil de fotografiar
Opciones de envasado: escoja los polvos de NBT y BCIP individuales, o las soluciones preformuladas y listas para su uso con o sin supresor levamisol
NBT/BCIP 1-Step™
- Ideales para aplicaciones en inmunotransferencia
- Variabilidad mínima entre ensayos
Supresor 1-Step NBT/BCIP Plus
- Ideal para tinción de tejidos analizados con fosfatasa alcalina de intestino de ternera sin la interferencia causada por fosfatasas endógenas
- Contiene levamisol 1 mM para inhibir la actividad fosfatasa endógena
Especificaciones
Sustrato BCIP Pierce | |
Colorimétrico | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
1 g | |
Tras su recepción, almacenarlo a - 20 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Sustrato | |
Polvo | |
Pierce™ | |
Fosfatasa alcalina |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.